Saltar a
A3059
Seroalbúmina bovina
heat shock fraction, protease free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, western blot: suitable
Impurities:
essentially globulin free, protease, none detected
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
impurities
essentially globulin free, protease, none detected
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
La seroalbúmina bovina (BSA) desempeña un papel importante en la regulación de la presión osmótica coloidal sanguínea. La BSA es la proteína principal del suero bovino y está compuesta por 583 aminoácidos con un peso molecular calculado de 66 430 Dalton. La BSA se utiliza en muchas aplicaciones y campos diferentes, como:
  • Cuantificación de proteínas (como patrón)
  • Inmunoquímica (como bloqueante)
  • Cultivo celular (como nutriente)
Esta BSA en particular se evalúa y prueba específicamente para tener un contenido muy bajo de proteasas o carecer por completo de proteasas. La BSA sin proteasas puede utilizarse en aplicaciones como:
  • Ensayos enzimáticos
  • Ensayos basados en proteínas
  • Técnicas sensibles a proteasas, entre ellas:
a) Enzimoinmunoanálisis (EIA)
b) Hibridación de ácidos nucleicos
c) Radioinmunoanálisis
Application
La seroalbúmina bovina se ha utilizado en ensayos de luminiscencia.
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Features and Benefits
  • Preparada mediante fraccionamiento térmico
  • Ausencia de proteasas
  • Esencialmente exenta de globulinas
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Se prepara utilizando fraccionamiento térmico
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A3294A8022A9056
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blocking: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥96%
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Which method do you use to determine the protease concentration?
    1 answer
    1. The specific method used to test this material for protease activity is considered proprietary. However, it is based on the enzymatic cleavage of FITC-Casein. See the link below to review the FITC-Casein Enzymatic Assay to demonstrate the principle of this method.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/353/850/c3777enz.pdf
      Helpful?
  2. Is Product A3059, Albumin from bovine serum (BSA), acetylated to inactivate nucleases?
    1 answer
    1. A3059 is not acetylated. We do not test for the presence of nucleases. Acetylated BSA products would be B2518 or B8894.
      Helpful?
  3. Is Product A3059, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for use as a blocking agent in immunoblotting?
    1 answer
    1. We have not tested A3059 for specific use in immunoblotting as a blocking agent, in quality control. However, A3059 is considered to be essentially gamma-globulin free, which makes this more potentially useful in blotting experiments, by reducing a potential source of background.  The Technical Bulletin states that "Globulin free albumins are suitable for use in applications where no other proteins should be present".
      Helpful?
  4. What is the fatty acid content of Product A3059, Albumin from bovine serum (BSA)?  Can it be considered fatty acid free?
    1 answer
    1. The fatty acid content of A3059 is not tested in quality control, and it is not reported on our Certificate of Analysis. We would not refer to this product as "fatty acid free".
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Is Product A3059, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for use in ELISA?
    1 answer
    1. We have not tested A3059 for specific use in ELISA. However, A3059 is considered to be essentially gamma-globulin free, which makes this more potentially useful in ELISA, by reducing a potential source of background.
      Helpful?
  7. Is Product A3059, Albumin from bovine serum (BSA), endotoxin-free?
    1 answer
    1. We have not tested A3059 for endotoxin content. Endotoxin-tested BSA products would include A4919, A9306, A9430, A2934, A9306, A9543, or A3675.