A5156
Actinomycin D–Mannitol
lyophilized powder
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Streptomyces sp.
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
color
yellow to orange
solubilidad
H2O: 20 mg/mL
espectro de actividad antibiótica
neoplastics
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ccc(C)c3OC4=CC(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C61H84N12O16.C6H14O6/c1-27(2)43-58(83)72-22-16-18-35(72)56(81)68(12)25-39(75)70(14)49(29(5)6)60(85)87-32(10)45(54(79)64-43)66-52(77)34-21-20-31(9)51-47(34)63-48-38(89-51)24-37(74)42(62)41(48)53(78)67-46-33(11)88-61(86)50(30(7)8)71(15)40(76)26-69(13)57(82)36-19-17-23-73(36)59(84)44(28(3)4)65-55(46)80;7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h20-21,24,27-30,32-33,35-36,43-46,49-50H,16-19,22-23,25-26,62H2,1-15H3,(H,64,79)(H,65,80)(H,66,77)(H,67,78);3-12H,1-2H2/t32-,33-,35+,36+,43-,44-,45+,46+,49+,50+;3-,4-,5-,6-/m11/s1
Clave InChI
AURFRHZIDSMTRK-CSXPNASWSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Actinomycin D is an antineoplastic antibiotic that inhibits cell proliferation by forming a stable complex with DNA and blocking the movement of RNA polymerase which interferes with DNA-dependent RNA synthesis. Induces apoptosis. Potent antitumor agent.
Componentes
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)