A3233
L-Arginase from bovine liver
Protein ≥70 % by biuret, powder
Sinónimos:
L-Arginine amidinase, L-Arginine amidino-hydrolase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine liver
Formulario
powder
actividad específica
≥100 units/mg protein
composición
Protein, ≥70% biuret
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
cow ... ARG2(518752)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)