Merck
A1501
N-Acetyl-D-methionine
~99%, suitable for ligand binding assays
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
191.25
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
216-144-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725553
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
N-Acetyl-D-methionine, ~99%
assay
~99%
Quality Segment
form
powder or crystals
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
102.3-103.6 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m1/s1
InChI key
XUYPXLNMDZIRQH-ZCFIWIBFSA-N
Application
N-Acetyl-D-methionine may be used as a substrate to identify, differentiate and characterized N-acylamino acid racemase(s) and N-acyl-D-amino acid amidohydrolase(s).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)