Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $87.200 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $216.000 |
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $582.000 |
250 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $1.170.000 |
Acerca de este artículo
$87.200
Nombre del producto
Adenosine-5′-diphosphoglucose disodium salt, ≥93%
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C16H25N5O15P2.2Na/c17-13-7-14(19-3-18-13)21(4-20-7)15-11(26)9(24)6(33-15)2-32-37(28,29)36-38(30,31)35-16-12(27)10(25)8(23)5(1-22)34-16;;/h3-6,8-12,15-16,22-27H,1-2H2,(H,28,29)(H,30,31)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,15-,16?;;/m1../s1
InChI key
GZBIVALVIPYODS-UQGWVDHFSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source yeast | biological source yeast (candida utilis) | biological source - | biological source bacterial |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| assay ≥93% | assay ≥93% | assay ≥95% (CP) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?