Saltar a
82657
1-Pyrenesulfonic acid sodium salt
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Sodium 1-pyrenesulfonate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$339.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H9NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
304.30
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
261-698-2
Beilstein/REAXYS Number:
3659537
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
powder
$339.000
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
mp
233-236 °C (lit.)
fluorescence
λex 314 nm; λem 376 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H10O3S.Na/c17-20(18,19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11;/h1-9H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
HCOPYCNNZOWMTD-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Fluorescent probe
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
816078161281617
description
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
description
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 6,800
description
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 77,000
description
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 2,600,000
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
233-236 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 314 nm; λem 376 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)