Merck
82648
Pyrene
puriss. p.a., suitable for fluorescence, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Benzo[def]phenanthrene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10
Número CAS:
Peso molecular:
202.25
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-927-3
Beilstein/REAXYS Number:
1307225
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
mp
145-148 °C (lit.), 151-154 °C
solubility
ethanol: soluble
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
fluorescence
λex 338 nm; λem 375 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
InChI key
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Analysis Note
In addition to the emission maximum at 375 nm, there are lower maxima at 395, 385, 380, 415 and 445 nm.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrene
pictograms
Environment
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
435.2 °F
flash_point_c
224 °C
ppe
Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)