Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H57BrN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
637.73
UNSPSC Code:
51152000
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
256-723-9
Beilstein/REAXYS Number:
4837308
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder or crystals
functional group
carboxylic acid
SMILES string
[Br-].CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H]([C@@H]4OC(C)=O)[N+]5(C)CCCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1N6CCCCC6
InChI
1S/C34H57N2O4.BrH/c1-23(37)39-31-20-25-12-13-26-27(34(25,4)22-29(31)35-16-8-6-9-17-35)14-15-33(3)28(26)21-30(32(33)40-24(2)38)36(5)18-10-7-11-19-36;/h25-32H,6-22H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/t25-,26+,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-;/m0./s1
InChI key
VEPSYABRBFXYIB-PWXDFCLTSA-M
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNB1(1140), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146)
Biochem/physiol Actions
Vecuronium Bromide is an aminosteroidal neuromuscular blocking agent. It relaxes the skeletal muscle and decreases oxygen consumption during surgery. It competes with acetylcholine and bind to cholinergic receptors at neuromuscular junctions.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vecuronium bromide
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?