Merck
71859
Sodium (meta)periodate
BioUltra, ≥99.5% (RT)
Sinónimos:
Sodium periodate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NaIO4
Número CAS:
Peso molecular:
213.89
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-197-6
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (RT)
form
crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white to light yellow
pH
3.5-5.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
270  °C ((518 °F ) at 1,013 hPa - OECD Test Guideline 102 -)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 350 nm in H2O at 0.05 M
SMILES string
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium periodate is use in molecular biology and carbohydrate research to cleave carbon-carbon bonds of carbohydrates alginates, chitosans, hyaluronan, scleroglucan/schizophyllan, cellulose nucleic acids other molecules rich in hydroxyls and ketones to prepare them for chemical and physical modifications.
Useful reagent for the oxidation of carbohydrates prior to labeling with biotin hydrazide
Other Notes
Periodate oxidation of agarose gels in enzyme immobilization; Preparation of oligonucleotide 3′-dialcohols in ribonucleoside labeling; Cleavage of cross-linked proteins.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium (meta)periodate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
target_organs
thymus gland
Clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
71859-25G04061832855172
71859-100G04061832855165