Saltar a
69794
Aceite de inmersión
BioUltra, Molecular Biology
Sinónimos:
White mineral oil (petroleum)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12181504
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-455-8
MDL number:
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
PCR: suitable
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
viscous liquid
technique(s)
PCR: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.467 (lit.), n20/D 1.468
density
0.85 g/mL at 20 °C
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.7, λ: 280 nm Amax: 1.0
InChI key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Application
  • Identification and characterization of two P450 enzymes from Citrus sinensis involved in TMTT and DMNT biosyntheses and Asian citrus psyllid defense.: This research identifies P450 enzymes involved in biosyntheses within Citrus sinensis, using mineral oil as a solvent for enzyme characterization, with implications for pest control strategies (Sun X et al., 2024).
  • Sustained Release of Salicylic Acid for Halting Peri-Implantitis Progression in Healthy and Hyperglycemic Systemic Conditions: A Gottingen Minipig Model.: The study investigates the sustained release of salicylic acid using mineral oil-based formulations to prevent peri-implantitis, showing potential for dental implant care in diverse health conditions (Bergamo ETP et al., 2024).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M1180M3516330779
description
BioUltra, Molecular Biology
description
meets USP testing specifications
description
suitable for preparation of Nujol mulls for infrared spectroscopy, light oil
description
light
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
viscous liquid
form
liquid
form
light oil
form
viscous liquid
UV absorption
λ: 280 nm Amax: 1.0, λ: 260 nm Amax: 0.7
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
cation traces
Ni: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aceite de inmersión
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
No data available
Punto de inflamación (°C)
No data available
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)