Saltar al contenido
69312
L-Glyceraldehyde-3-phosphate solution
≥95% (TLC), 8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
Sinónimos:
(2S)-2-Hydroxy-3-phosphonooxypropanal, L-GAP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H7O6P
Número CAS:
Peso molecular:
170.06
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
liquid
concentration
8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
impurities
≤0.5 mg/mL D-glyceraldehyde-3-phosphate (enzymatic)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C([C@@H](O)COP(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C3H7O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h1,3,5H,2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m1/s1
InChI key
LXJXRIRHZLFYRP-GSVOUGTGSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Glyceraldehyde 3-phosphate is a potent non-competitive inhibitor of NADP-dependent non-phosphorylating D-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase and a substrate for L-Glyceraldehyde 3-phosphate reductase.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)