Merck
63124
Sigma-Aldrich
ε-Carotene
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
(6R,6′R)-ε,ε-Carotene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H56
Número de CAS:
Peso molecular:
536.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
Absorción UV
λ: 440 nm±5 nm Amax
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(/C=C/[C@H]1C(C)=CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@@H]2C(C)(C)CCC=C2C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-28,37-38H,15-16,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+/t37-,38-/m0/s1
Clave InChI
QABFXOMOOYWZLZ-GDBZIMIPSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Oxidative Damage to Plants: Antioxidant Networks and Signaling (2014)