Merck
62393
Lithium acetate dihydrate
BioUltra, ≥99.0% (anhydrous basis)
Sinónimos:
Acetic acid lithium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3COOLi · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
102.02
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-914-3
Beilstein/REAXYS Number:
3564320
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (anhydrous basis)
form
solid
impurities
insoluble matter, passes filter test, 34.0-37.0% water
pH
6.5-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
53-56 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: <0.04, λ: 280 nm Amax: <0.03
SMILES string
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
In the preparation of the modified ninhydrin reagent for amino analysis by ion-exchange chromatography; Essential for obtaining a fully soluble dimethyl sulfoxide-buffer mixture and for eliminating possible salt precipitation when the ninhydrin reagent mixes with the sodium citrate-containing effluent from an ion-exchange column.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium acetate dihydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)