Saltar a
57000
Indigo carmine
suitable for microscopy
Sinónimos:
Acid Blue 74, Indigo-5,5′-disulfonic acid disodium salt, Indigocarmine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$108.000
100 g
Fecha estimada de envío03 de septiembre de 2026desdePUDAHUEL
$326.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H8N2Na2O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
466.35
EC Number:
212-728-8
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
73015
Beilstein/REAXYS Number:
4103904
$108.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
loss
≤5% loss on drying
pH
3.87 (30 °C, 7.14 g/L)
mp
>340 °C
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
density
0.71 g/cm3 at 29 °C
εmax
≥350 at 603-613 nm
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4ccc(cc4C3=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
InChI key
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Application
Indigo carmine has been used in agarose plates to study behavioral feeding assays in Drosophila larvae. It has also been used for macroscopic assessment of intestinal adenomatous polyps isolated from mice.
Biochem/physiol Actions
Indigo carmine is a contrast dye which helps in highlighting mucosal changes. It accumulates in crevices, cysts and foveolae and stains the tissue blue. The abnormal tissue remains translucent pink.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indigo carmine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)