Merck
41525
N,N-Dimethyl-6-propionyl-2-naphthylamine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
2-(Dimethylamino)-6-propionylnaphthalene, 6-Propionyl-2-(dimethylamino)naphthalene, Prodan
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17NO
Número CAS:
Peso molecular:
227.30
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2723587
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
solubility
DMF: soluble, acetone: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 361 nm; λem 498 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)N(C)C
InChI
1S/C15H17NO/c1-4-15(17)13-6-5-12-10-14(16(2)3)8-7-11(12)9-13/h5-10H,4H2,1-3H3
InChI key
MPPQGYCZBNURDG-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Dimethyl-6-propionyl-2-naphthylamine (Prodan), a membrane surface probe, may be used as a fluorescence probe in non-cell based in vitro assay for the determination of drug-phospholipid complex formation and to study membrane surface properties.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Fluorescence of spectrin-bound Prodan
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)