Saltar a
37442
Dihydroxyacetone phosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Sinónimos:
1-Hydroxy-3-(phosphonooxy)-2-propanone lithium salt, DHAP, Glycerone phosphate lithium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$317.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H7O6P · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
170.06 (free acid basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
$317.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(COP(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C3H7O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h4H,1-2H2,(H2,6,7,8)
InChI key
GNGACRATGGDKBX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dihydroxyacetone phosphate (DHAP) is a metabolic intermediate involved in many pathways, including glycolysis, gluconeogenesis, glycerol metabolism, phosphatidic acid synthesis, fat metabolism, and the Calvin cycle.
Analysis Note
may contain up to 2-mol-equivalents water
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
788327915692034
description
≥95.0% (TLC)
description
≥90% (TLC)
description
≥95% (TLC)
description
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Dihydroxyacetone phosphate lithium salt for fat metabolism
-
-
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)