28616
Atto 425-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPCE)
Sinónimos:
Biotin-Atto 425
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥95.0% (HPCE)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
ATTO-TEC GmbH
fluorescencia
λex 437 nm; λem 483 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCOC(=O)C1=Cc2cc3C(C)CC(C)(C)N(CCCC(=O)NCCCCCNC(=O)CCCCC4SCC5NC(=O)NC45)c3cc2OC1=O
InChI
1S/C37H53N5O7S/c1-5-48-34(45)26-19-24-18-25-23(2)21-37(3,4)42(28(25)20-29(24)49-35(26)46)17-11-14-32(44)39-16-10-6-9-15-38-31(43)13-8-7-12-30-33-27(22-50-30)40-36(47)41-33/h18-20,23,27,30,33H,5-17,21-22H2,1-4H3,(H,38,43)(H,39,44)(H2,40,41,47)
Clave InChI
LPVYZZMUDCZDQO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.