Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
synthetic (Organic)
Quality Segment
assay
99%
form
powder
color
white to off-white
mp
173 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
InChI key
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | description ≥99.5% (T) | description ≥99% (HPLC) |
| biological source synthetic (Organic) | biological source - | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) |
| assay 99% | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99.5% (T) | assay ≥99% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| mp 173 °C (dec.) (lit.) | mp 173 °C (dec.) (lit.) | mp 173 °C (dec.) (lit.) | mp 173 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridoxal hydrochloride
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?