There is no indication that this product is light sensitive in solution. It is recommended that solutions be stored in aliquots at - 20 deg C for up to 1 month. Keep containers tightly sealed. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $44.200 |
50 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $170.000 |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)13CH(Br)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
335.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
EC Number:
242-137-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726517
Assay:
~97%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
2-Bromohexadecanoic acid, ~97%
assay
~97%
Quality Segment
form
solid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C16H31BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(17)16(18)19/h15H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
InChI key
DPRAYRYQQAXQPE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARD(5467)
General description
PPARδ (peroxisome proliferator-activated receptor, delta isoform) acts as a transcription factor for gene expression as well as playing a role in lipid metabolism regulation; activity of this receptor is ligand-regulated. 2-Bromohexadecanoic acid is a metabolically stable analoge of the fatty acid palmitic acid that has been shown to be a natural ligand for the PPARδ receptor. 2-Bromohexadecanoic acid has also been used in studies of fatty acid oxidation, palmitoylation, and glucose uptake.
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| description ~97% | description ≥99.0% (GC) |
| form solid | form solid |
| assay ~97% | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... PPARD(5467) | Gene Information human ... PPARD(5467) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromohexadecanoic acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
113 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Does the solution need to be stored away from light?
1 answer-