Acerca de este artículo
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
bovine
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
bovine
Quality Segment
form
powder
technique(s)
tissue processing: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Selectively soluble components of liver extracts were used in early nutritional studies of essential micronutrients.
Other Notes
Commercially dried liver extract containing B-factors.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Separation of Formaldehyde solution
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F14335-10G | 04061836830892 |
| F14335-5G | 04061833611951 |
| 2023-500G | 04061833627037 |
| 2023-50G | 04061838764690 |
| 2023-100G | 04061838764683 |