Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(C)ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C36H44N2O18/c1-23-7-9-29(37(15-33(43)53-19-49-25(3)39)16-34(44)54-20-50-26(4)40)31(13-23)47-11-12-48-32-14-24(2)8-10-30(32)38(17-35(45)55-21-51-27(5)41)18-36(46)56-22-52-28(6)42/h7-10,13-14H,11-12,15-22H2,1-6H3
InChI key
HEOJVQZWOLQUDR-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 16609-10MG-F | 04061832531434 |