162324K
MAPTRIX-L-RKRLQVQLSIRT
Laminin Mimetic, aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
Filtered sterilized solution
Formulario
aqueous solution
mol peso
~24.1 kDa
envase
pkg of 10 mg
concentración
1.0 mg/mL protein
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Especificidad de unión
Receptor: Syndecan-1, -4
Domain: α1 LG4 - AG73
Binding Motif: RKRLQVQLSIRT
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Características y beneficios
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)