Documentos clave
125-75
SAFC
Collagen Coated T-75 Flask
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
superficie
75 cm2
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
For attachment and spreading of various cell types, including hair follicle dermal papilla cells.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Technical information for working with human follicle dermal papilla cells including thawing, subculturing and cryopreservation.