N10950
Nitrobenzene
ReagentPlus®, 99%
About This Item
50 mmHg ( 120 °C)
Productos recomendados
densidad de vapor
4.2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.15 mmHg ( 20 °C)
50 mmHg ( 120 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
899 °F
lim. expl.
40 %
índice de refracción
n20/D 1.551 (lit.)
pH
8-8.5 (20 °C, 1 g/L)
bp
210-211 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
densidad
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?