Merck
650528
Sigma-Aldrich
Acetato de etilo
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Sinónimos:
EtOAc
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein/REAXYS Number:
506104
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
HPLC Plus
for residue analysis
agency
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
assay
99.9%
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.03% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
≤10 ng/L Pesticide residue analysis (as heptachlor epoxide)
evapn. residue
≤0.0001%
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 256 nm Amax: ≤1.00
λ: 275 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.03
λ: 325-400 nm Amax: ≤0.005
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
El acetato de etilo (EA), un éster de carboxilato, es un disolvente orgánico ecológico con una amplia variedad de aplicaciones industriales. Se ha explorado su síntesis mediante destilación reactiva y dimerización deshidrogenadora de etanol sin aceptor. Se ha examinado su capacidad como aceptor de acilos en la preparación mediada por lipasa inmovilizada del biodiésel procedente de aceites vegetales crudos. Se ha investigado la degradación completa del acetato de etilo en CO2 utilizando un tamiz molecular octaédrico de manganeso (OMS-2). El EA es un disolvente alternativo eficaz del éter dietílico, empleado para la concentración de huevos, larvas y quistes en muestras fecales durante la técnica de sedimentación en formalina-éter. El acetaldehído es un intermediario de reacción formado durante la combustión oxidativa del etanol y el acetato de etilo en presencia de óxido de cobre incluido en la superficie de titanio dopado con Ce.
Application
Adecuado para HPCL, espectofotometría, análisis medioambientales
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Lasse Saaby et al.
Phytotherapy research : PTR, 25(2), 195-201 (2010-07-16)
A previously published systematic review and a metaanalysis have concluded that the consumption of standardized rose hip powder (Rosa canina L.) can reduce pain in osteoarthritis patients. Synovial inflammation has been suggested to play an important role in the pathogenesis
Perspectives for the biotechnological production of ethyl acetate by yeasts.
Loser C, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 98(12), 5397-5415 (2014)
Anatase thin films on glass from the chemical vapor deposition of titanium (IV) chloride and ethyl acetate.
O'Neill SA, et al.
Chemistry of Materials, 15(1), 46-50 (2003)
Manganese oxide OMS-2 as an effective catalyst for total oxidation of ethyl acetate.
Gandhe AR, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 72(1), 129-135 (2007)
Christer Jansson et al.
Journal of chromatography. A, 1023(1), 93-104 (2004-02-06)
A new multi-residue method for determination of pesticide residues in a wide variety of fruit and vegetables, using the National Food Administration (NFA) ethyl acetate extraction and determination by means of LC-MS/MS, is presented. The method includes pesticides normally detected
Artículos
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.
Protocolos
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.