61197
Copper(II) nitrate trihydrate
purum p.a., 98.0-103% (RT)
Sinónimos:
Cupric nitrate trihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
purum p.a.
Ensayo
98.0-103% (RT)
Formulario
powder, crystals or chunks
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
O.O.O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.3H2O/c;2*2-1(3)4;;;/h;;;3*1H2/q+2;2*-1;;;
Clave InChI
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- [Cu(dpq)(NO3)2]
- [Cu(dpq)(NO3)(H2O)2](NO3)
- [Cu(dpq)(NO3)2(H2O)2]·2H2O
- [Cu(dppz)(NO3)2(H2O)]·H2O
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?