455180
Cloruro de hidrógeno solution
2.0 M in diethyl ether
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
1.90-2.20 M (with NaOH, titration)
2.0 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
densidad
0.747 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Cyanohydrin alkyl ethers via chiral Bronsted acid-mediated hydrocyanation of vinyl ethers with silyl cyanides.
- N, N-Dimethylaniline hydrochloride salts via Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig amination of aryl triflates with dimethylamines.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 1 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-29.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-34 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?