402842
Butyl acetate
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
densidad de vapor
4 (vs air)
presión de vapor
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
790 °F
lim. expl.
7.6 %
técnicas
tissue processing: suitable
impurezas
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0016 meq/g Titr. acid
≤0.1% water
≤0.2% C4H9OH
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
densidad
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?