380970
Sodium cyanide
reagent grade, 97%
About This Item
Productos recomendados
grade
reagent grade
Quality Level
vapor density
1.7 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 817 °C)
assay
97%
form
powder, chunks or granules
pH
11-12 (25 °C, 49 g/L)
mp
563.7 °C (lit.)
SMILES string
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
InChI key
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
supp_hazards
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?