310484
Potassium nitrite
ACS reagent, ≥96.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0%
Formulario
powder or crystals
impurezas
≤0.01% insolubles
pH
7-10 (25 °C, 50 g/L)
mp
350 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.03%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadena SMILES
[K+].[O-]N=O
InChI
1S/K.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
Clave InChI
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- A nucleophile for the nitrosation of diclofenac and diphenylamine into their corresponding N-nitroso derivatives.
- A nitrous acid source for the diazotization of arylamines.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?