207861
Ammonium carbonate
ACS reagent, ≥30.0% NH3 basis
Sinónimos:
Hartshorn salt
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
densidad de vapor
2.7 (vs air)
descripción
Mixture of variable proportions of ammonium bicarbonate and ammonium carbamate
Formulario
powder or chunks
concentración
≥30.0% NH3
impurezas
≤0.005% insolubles
≤0.01 nonvolatiles
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadena SMILES
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
Clave InChI
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one and 1,4-dihydropyridine derivatives, via Biginelli and Hantzsch reactions.
- Preparation of ammonium carbonate buffer.
- Synthesis of dihyropyridones derivatives.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)