Z802212
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 2250 μL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Suprasil® quartz
fabricante / nombre comercial
Hellma 176.000-QS
Parámetros
200-2500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
35 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
apertura centro Al
8.5 mm , aperture
cámara volumen
2250 μL
longitud de la trayectoria
50 mm
método de detección
photometric
Descripción general
Envase
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)