Documentos clave
Z413984
Sigma-Aldrich
Aldrich® enlarging adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
glass adapter, glass adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS14/20
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)