Y0002013
Matrine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Matridin-15-one, Sophocarpidine
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
matrine
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CCCC2C3CCCN4CCCC(CN12)C34
InChI
1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-/m0/s1
InChI key
ZSBXGIUJOOQZMP-JLNYLFASSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)