Y0001993
Sevoflurane for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Sevoflurane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sevoflurane
fabricante / nombre comercial
EDQM
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(OCF)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
Clave InChI
DFEYYRMXOJXZRJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)