Y0001366
Torasemide impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethyl [[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
torasemide
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C15H17N3O5S/c1-2-23-15(20)18-24(21,22)14-9-16-7-6-13(14)17-12-5-3-4-11(8-12)10-19/h3-9,19H,2,10H2,1H3,(H,16,17)(H,18,20)
InChI key
GGJBUCBJVLHVQG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)