Y0001320
Ondansetron impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Methylimidazole, 2-Methylglyoxaline
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
presión de vapor
<1 mmHg ( 0 °C)
familia API
ondansetron
fabricante / nombre comercial
EDQM
bp
267-268 °C (lit.)
mp
142-143 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)