Y0001168
Potassium clavulanate impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-[[(1S)-1-Carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-4-oxobutanoic acid, N-(3-Carboxy-1-oxopropyl)-L-tyrosine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
potassium clavulanate
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N([C@@H](Cc1ccc(cc1)O)C(=O)O)C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C13H15NO6/c15-9-3-1-8(2-4-9)7-10(13(19)20)14-11(16)5-6-12(17)18/h1-4,10,15H,5-7H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20)/t10-/m0/s1
Clave InChI
ZMLAEOWQOQIWJT-JTQLQIEISA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)