Y0000753
Fexofenadine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(1RS)-4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]butan-1-ol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
fexofenadine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N2(CCC(CC2)C(O)(c4ccccc4)c3ccccc3)CCCC(O)c1ccc(cc1)C(C)C
Clave InChI
FZSQPQGERLSIOR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)