Y0000665
Terazosin impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1,4-Bis(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)piperazine, 2,2′-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine]
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
terazosin
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
N3(CCN(CC3)c4nc5c(c(n4)N)cc(c(c5)OC)OC)c1nc2c(c(n1)N)cc(c(c2)OC)OC
InChI
1S/C24H28N8O4/c1-33-17-9-13-15(11-19(17)35-3)27-23(29-21(13)25)31-5-7-32(8-6-31)24-28-16-12-20(36-4)18(34-2)10-14(16)22(26)30-24/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30)
Clave InChI
XJWKWPCORQUMQI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)