Y0000529
Sulbactam sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Sulbactam sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sulbactam
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[S]1(=O)(=O)[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)C2
InChI
1S/C8H11NO5S.Na/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14;/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t5-,6+;/m1./s1
Clave InChI
NKZMPZCWBSWAOX-IBTYICNHSA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)