Y0000233
Paroxetine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(3S,4R)-3-[[1,3-Benzodioxol-5-yloxy]methyl]-4-phenylpiperidine, Desfluoroparoxetine
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
paroxetine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C19H21NO3.ClH/c1-2-4-14(5-3-1)17-8-9-20-11-15(17)12-21-16-6-7-18-19(10-16)23-13-22-18;/h1-7,10,15,17,20H,8-9,11-13H2;1H/t15-,17-;/m0./s1
InChI key
XLYKTAGGMBYJOB-NBLXOJGSSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)