Merck
W358512
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine
99%, natural, FCC, FG
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
FEMA Number:
3585
Beilstein/REAXYS Number:
1910408
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
Flavis number:
17.018
NACRES:
NA.21
biological source
corn
Quality Level
grade
FG
Halal
Kosher
natural
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
assay
99%
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
odorless
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2