TAN050
Total Acid Number Standard
ASTM D664 (4.57 mg KOH/g), pkg of 1 × 50 g
Sinónimos:
TAN-Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
according to ISO 17025
according to ISO 17034
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 1 × 50 g
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)