T4062
Tetracycline hydrochloride
meets USP testing specifications
Sinónimos:
Tetracycline HCL
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nivel de calidad
Ensayo
≥900 (Units in µg/mg)
Formulario
crystalline powder
actividad óptica
[α]/D -255 to 240° (Specific rotation )
condiciones de almacenamiento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive.)
impurezas
≤4.0%
color
yellow
mp
220-223 °C (lit.)
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Modo de acción
protein synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
Clave InChI
XMEVHPAGJVLHIG-FMZCEJRJSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mode of Resistance: The effects are inactivated via a loss of cell wall permeability.
Antimicrobial spectrum: Includes a wide range of antimicrobial activity against gram-positive and gram-negative bacteria.
Precaución
Nota de preparación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)