SMB00943
Monoisobutyl phthalate
≥95%
Sinónimos:
2-(Isobutoxycarbonyl)benzoic acid, MIBP, Mono(2-isobutyl) phthalate, Mono-2-isobutylphthalate, Monoisobutyl phthalic acid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mol peso
222.24 g/mol
condiciones de almacenamiento
(Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place.)
técnicas
HPLC: suitable
color
off-white to white
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(CC(C)C)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)7-16-12(15)10-6-4-3-5-9(10)11(13)14/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
RZJSUWQGFCHNFS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)