Merck
S3
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 3.291 mPa.s (25 °C)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
3.291 mPa.s(25 °C)
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
format
mixture
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon General Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
168.8 °F
flash_point_c
76 °C
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SRP6562-100UG04061837311505
SRP6562-1MG04061837311529
SRP6562-20UG04061837311543
SAB5701750-100UL04065267675244
S3-500ML04061837681738
SAB1412763-100UG04061837223051
EMU070731-50UG04061828254736
EMU070731-20UG04061828480111
SAB1404931-200UL04061836272593
SAB5200036-100UG04061838058706
BCR614S3-1ML04061837901737