QC1144
Anionic Surfactant - WP
certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 20 mL
fabricante / nombre comercial
RTC QCI-244
concentración
100% in H2O
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)