PSRVD03
Multi-Parameter Refractive Index & Density Certified Reference Material at 15 °C, 20 °C and 25 °C, Single 30 mL
Nominal RI Value 1.5463 at 20 °C
About This Item
Productos recomendados
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Aplicación
Características y beneficios
- CRM certified in strict adherence to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
- density measured and qualified in accordance with ASTM D1480
- ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols
- low levels of uncertainty, guaranteeing maximum accuracy of data and dependable results
- supplied in 30 mL volume sealed glass vials for ample measurement readings
- 12-months shelf life as stated in the certificate of analysis (CoA)
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)