PHR3717
Medroxyprogesterone Acetate Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
6alpha-Methyl-3,20-dioxopregnan-17-yl acetate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1378012
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)